Learn More
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 250 mg |
Peso formulazione | 203.2 |
Percent Purity | 97% |