Learn More
Greiner Bio-One 5 mL Sterile Serological Pipets
GREENER_CHOICE
Drip-free pipetting design with high optical clarity and maximum accuracy.
Marca:  Greiner Bio-One 606107
Codice prodotto. 10018810
  • 268.00€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High-grade polystyrene
  • Clear, easily legible graduation
  • Colored vertical stripe for ease in reading the volume
  • With synthetic fibrous filter material for protection against
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Shape: Standard
Sterile
1/10
5 mL
Polystyrene
Yes
Bulk
Serological Pipet