Learn More
5-Phenyloxazole, Thermo Scientific™
86.20€ - 252.00€
Specifica
Vettore alfa | PHENYLOXAZOLE |
---|---|
Materiale o nome chimico | 5-Phenyloxazole |
CAS | 1006-68-4 |
Colore | Brown to Yellow |
Spettro a infrarossi | Conforms |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17740629
|
Thermo Scientific Acros
264220010 |
1 g |
86.20€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17750629
|
Thermo Scientific Acros
264220050 |
5 g |
252.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Description
Specifications
PHENYLOXAZOLE | |
1006-68-4 | |
Conforms | |
C9 H7 N O | |
145.16 |
5-Phenyloxazole | |
Brown to Yellow | |
Glass bottle | |
00067074 | |
Crystals or Low Melting Solid |
Safety and Handling
missing translation for 'shelfLife' : 5 years
Recommended Storage : Normal conditions