Learn More
5-Sulfosalicylic Acid Dihydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Acros 132860025
Codice prodotto. 10403645
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
5-Sulfosalicylic acid dihydrate
97.5
106.0°C to 110.0°C
Authentic
Plastic bottle
MFCD00007508,MFCD00149540
11, 411
15, 9094
Solubility in water: 127g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
250.27
254.22
Crystalline Powder or Crystals
5965-83-3, 97-05-2
100.0
White
98%
C9H14O6S
2.5 kg
01,1118
2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid;dihydrate
2723734
98%