Learn More
5-Vinyl-2-norbornene, 98%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10357630
Click to view available options
Quantità:
25 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3048-64-4
Formula molecolare C9H12
Molecular Weight (g/mol) 120.19
Numero MDL MFCD00080691
InChI Key INYHZQLKOKTDAI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-vinyl-2-norbornene, 2-vinylnorbornene, vinylnorbornene, 5-vinylnorbornene, 2-vinyl-5-norbornene, 2-norbornene, 5-vinyl, 5-vinylnorborn-2-ene, bicyclo 2.2.1 hept-2-ene, 5-ethenyl, vinylnorbornene van, 5-vinylbicyclo 2.2.1 hept-2-ene
PubChem CID 18273
IUPAC Name 5-ethenylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene
SMILES C=CC1CC2CC1C=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Vinyl-2-norbornene
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -80°C
Punti di ebollizione 141°C
Punto d'infiammabilità 27°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4800 to 1.482
Quantità 25 mL
Stabilizzatore 100 to 200ppm t-butylcatechol
Peso formulazione 120.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Vinyl-2-norbornene, stabilized
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.