missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Vinyl-2-norbornene, 98%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-211457
Click to view available options
Quantità:
25 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
3048-64-4
C9H12
120.19
MFCD00080691
INYHZQLKOKTDAI-UHFFFAOYSA-N
5-vinyl-2-norbornene, 2-vinylnorbornene, vinylnorbornene, 5-vinylnorbornene, 2-vinyl-5-norbornene, 2-norbornene, 5-vinyl, 5-vinylnorborn-2-ene, bicyclo 2.2.1 hept-2-ene, 5-ethenyl, vinylnorbornene van, 5-vinylbicyclo 2.2.1 hept-2-ene
18273
5-ethenylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene
C=CC1CC2CC1C=C2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
3048-64-4
C9H12
120.19
MFCD00080691
INYHZQLKOKTDAI-UHFFFAOYSA-N
5-vinyl-2-norbornene, 2-vinylnorbornene, vinylnorbornene, 5-vinylnorbornene, 2-vinyl-5-norbornene, 2-norbornene, 5-vinyl, 5-vinylnorborn-2-ene, bicyclo 2.2.1 hept-2-ene, 5-ethenyl, vinylnorbornene van, 5-vinylbicyclo 2.2.1 hept-2-ene
18273
5-ethenylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene
C=CC1CC2CC1C=C2

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 5-Vinyl-2-norbornene
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -80°C
Punti di ebollizione 141°C
Punto d'infiammabilità 27°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4800 to 1.482
Quantità 25 mL
Stabilizzatore 100 to 200ppm t-butylcatechol
Peso formulazione 120.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Vinyl-2-norbornene, stabilized
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'