Learn More
Wheaton™ 50 mL Graduated Centrifuge Tube
Click to view available options
Imballaggio:
Bagged
In rack
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- Leak free
- Serile
- Conical based tubes
- Graduated
Specifica
Specifica
| Materiale chiusura | Polietilene |
| Colore chiusura | Blue |
| Colore | Blue |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | Polypropylene |
| N. per custodia | 500 |
| N. per confezione | 25 |
| Imballaggio | Bagged |
| Sterilità | Sterile |
| Vedi altri risultati |