Learn More
Labcon™ PerformR™ 50 mL Polypropylene Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7194033 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Attached Flat Screw Cap
Plug
Plug Style Screw Cap
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Quantità:
25 Tubes/Plastic Rack
25 Tubes/Reusable Rack, 12 Racks/Cs.
50 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs.
500 Tubes and Caps in Separate Bags
500 Tubes/Bag, 500 Caps in Separate Bag, 500 Tubes and Caps/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 300
pezzi 50
pezzi 500
Codice prodotto. 16674052
Marca: Labcon™ 31863450069
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Centrifuge tubes are designed for everyday centrifugation and storage needs. Available with either a flat cap or a plug style cap.
  • Centrifuging to 12,500 x G
  • Freezable to -80°C
  • Tubes are autoclavable
  • Made in USA
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Materiale chiusura Polietilene
Colore chiusura Purple
Colore Natural
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Monouso Single-use
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con Centrifuges, Rotators, Shakers
N. per confezione 50/Pk.
Imballaggio 50 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs.
Quantità 50 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs.
Sterilità Sterile
Linea di prodotti PerformR
Senza RNasi Yes
Senza Dnasi Yes
Autoclavabile Autoclavable
Forma Cylindrical
Lunghezza (sistema metrico) 115 mm
Dichiarazioni di pulizia ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free
ACT Label Yes
Forma del fondo Conical
Tipo di chiusura Attached Flat Screw Cap
Closure Included Yes
Writing Area Yes
Altezza (sistema metrico) 115 mm
Diametro (sistema metrico) 29 mm
Graduated Yes
Graduazioni 5 to 45 mL in 2.5 mL Increments
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 12,500 x g
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis