Learn More
Labcon 50 mL ProtectR™ Dry Ice Storage Tubes in IntegraPack™
With attached flat CO2 resistant caps
140.00€ - 172.00€
Specifica
Colore | Natural |
---|---|
Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity; IATA 95 kPa |
Autoclavabile | Autoclavable |
Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
Forma del fondo | Conical |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16664132
|
Labcon
3880-320-000-9 |
Non-sterile |
140.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16674132
|
Labcon
3880-325-000-9 |
Sterile |
172.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- CO2 resistant elastomeric sealed caps
- Certified to prevent acidification from dry ice shipment or storage
- Patented anti-smear writing surface
- 3 color printed graduations and reverse reading scale
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Centrifuging to 12,500 x G
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Specifica
Natural | |
Autoclavable | |
Conical | |
External | |
4.53 in. | |
10 Tubes / IntegraPack™ bag/5 bags / Pk./2 Pk. / case | |
ProtectR™ | |
Yes | |
Yes | |
Yes |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity; IATA 95 kPa | |
50 mL | |
Polypropylene Resin | |
Transport Tubes | |
115 mm | |
10 Tubes / IntegraPack™ bag | |
Single-use | |
50 | |
Polyethylene Screw Cap |