Learn More
Labcon™ UVSafe™ 50 mL Polypropylene Centrifuge Tubes with Plug Style Caps
Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Imballaggio:
25 Tubes/Low Waste Fiber Rack, 20 Racks/Cs.
50 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs.
500 Tubes/Bag, 500 Caps in Separate Bag, 500 Tubes and Caps/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 500
Descrizione
- Conical centrifuge tube
- With attached plug style caps
- Block 100% of UVA, UVB and UVC light but passes visible light
- White printed graduations
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Centrifuging to 12,500 x G
- Freezable to -80°C
- Autoclavable tubes
- Capacity: 50 mL
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; IATA 95 kPa |
| Materiale chiusura | Polyethylene |
| Colore chiusura | Purple |
| Colore | Amber |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Monouso | Reusable |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con | Centrifuges, Rotators, Shakers |
| N. per confezione | 500/Pk. |
| Imballaggio | 500 Tubes/Bag, 500 Caps in Separate Bag, 500 Tubes and Caps/Cs. |
| Vedi altri risultati |