missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chem Lab ANTIMONY STANDARD SOLUTION (PLASMA HIQU), 500ml

Marca:  Chem Lab CL01.0121.0500


ANTIMONY STANDARD SOLUTION (PLASMA HIQU), 500ml

Codice prodotto. 10174723

  • 170.00€ / 500mL

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
Sicurezza e movimentazione

Sicurezza e movimentazione

Identificativo prodotto
  • Antimony standard solution 1000 µg/ml

Avvertenza
  • Pericolo

Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3

Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.

Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Hydrochloric acid

SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali