Learn More
Jenway™ 550 portable pH meter supplied in carry case with epoxy combination pH electrode, ATC probe and batteries
550 portable pH meter supplied in carry case with epoxy combination pH electrode, ATC probe and batteries. A small, lightweight general purpose pH meter offering 2 point pH calibration and automatic buffer recognition. Simultaneously displays both the temperature compensated pH readings and temperature.
Marca:  Jenway™ 00394-NO
279.54 EUR valido fino al 2025-03-30
Usa il codice promo "24134" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15594533
  • 295.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Visualizzazione simultanea di pH e temperatura
  • Calibrazione automatica
  • Compensazione della temperatura manuale o automatica (ATC)
  • Auto shut off 10 minutes
  • 5000 hours battery life
  • 2 year warranty
Specifica
Specifica
Carry case with epoxy pH electrode, ATC probe, buffer sachets, and batteries
±
0,01
°°
IP-65
130 g
°°
pH and Temperature Meter
±°
0 to 14
2
°
128 x 56 x 25 mm
2 Years
°°
5000 hr.