Learn More
Eppendorf™ Rotor for Centrifuge 5810 / 5810 R
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
2 x 4 MTP, 2 x 1 DWP
4 x 750 ml
Velocità max:
3900 gir/min
4,500 rpm
RCF max:
3,214 x g
3,486 x g
Include:
750 mL Round Buckets (x4)
Buckets (x2), Aerosol-tight Caps (x2), Plate Carriers (x2)
Cestello piastra Deepwell
Without Buckets
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Precision-engineered for optimal sample separation.
- All fixed-angle rotors, rotor lids, buckets, caps and adapters can be autoclaved (121°C, 20 min.).
- Accessories (adaptors and buckets) further customize your centrifuge setup.
Specifica
Specifica
| Descrizione | A-2-DWP-AT - Includes buckets (x2), aerosol-tight caps (x2), plate carriers (x2) |
| Tipo | Rotor |
| Capacità | 2 x 4 MTP, 2 x 1 DWP |
| RCF max | 3,486 x g |
| Velocità max | 4,500 rpm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Centrifuge 5810 / 5810 R |
| Include | Buckets (x2), Aerosol-tight Caps (x2), Plate Carriers (x2) |