Learn More
Eppendorf™ Rotor for Centrifuge 5810 / 5810 R
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
2 x 4 MTP, 2 x 1 DWP
4 x 750 ml
Velocità max:
3900 gir/min
4,500 rpm
RCF max:
3,214 x g
3,486 x g
Include:
750 mL Round Buckets (x4)
Buckets (x2), Aerosol-tight Caps (x2), Plate Carriers (x2)
Cestello piastra Deepwell
Without Buckets
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Capacità: 3 l (4 x 750 ml)
- Velocità massima/RCF: 3,900 giri/min/3,214 x g
Specifica
Specifica
| Descrizione | S-4-104 - Includes plate buckets (x4) |
| Tipo | Con cestelli per piastre a pozzetto profondo |
| Capacità | 4 x 750 ml |
| RCF max | 3,214 x g |
| Velocità max | 3900 gir/min |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Centrifuga 5810/5810R |
| Include | Cestello piastra Deepwell |