Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 5F-PE-GT-0.47 GC Autosampler Syringes
Codice prodotto. 10616041
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10616041
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 001955
Equipped with GT plunger and cone-tipped needle.
  • Specifically designed for PerkinElmer instruments
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Plunger)
Calibro dell'ago 26 G
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.15 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.47 mm
Product Type GC Autosampler Syringe
Modello 5F-PE-GT-0.47
Volume (sistema metrico) 5 μL