Learn More
6-Aminopenicillanic acid, 96%
Codice prodotto. 10234560 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
Codice prodotto. 10234560
Marca: Thermo Scientific Acros 104250250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 551-16-6 | C8H12N2O3S | 216.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 551-16-6
Formula molecolare C8H12N2O3S
Molecular Weight (g/mol) 216.26
Numero MDL MFCD00005176
InChI Key NGHVIOIJCVXTGV-ALEPSDHESA-N
Sinonimo 6-aminopenicillanic acid, 6-apa, penicin, penin, aminopenicillanic acid, 6-aps, phenacyl 6-aminopenicillinate, 6-aminopenicillamine acid, 6-aminopenicillanate, 2s,5r,6r-6-amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid
PubChem CID 11082
ChEBI CHEBI:16705
IUPAC Name (2S,5R,6R)-6-amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
SMILES CC1(C)S[C@@H]2[C@H](N)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Aminopenicillanic acid
Nota nome 96%
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 197°C to 203°C
Colore White to Cream
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 454
Rotazione specifica + 276.3
Peso formulazione 216.25
Percent Purity 96%
Forma fisica Fine Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Aminopenicillanic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .