Learn More
6-Bromo-1,3-benzothiazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10666614
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10666614
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC05910DE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 53218-26-1
Formula molecolare C7H4BrNS
Molecular Weight (g/mol) 214.08
Numero MDL MFCD04115372
InChI Key YJOUISWKEOXIMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromobenzothiazole, 6-bromobenzo d thiazole, benzothiazole, 6-bromo, 6-bromo-benzothiazole, 6-bromo-benzo d thiazole, pubchem21861, acmc-209l4t, 6-bromanyl-1,3-benzothiazole, benzothiazole, 6-bromo-9ci
PubChem CID 2795171
IUPAC Name 6-bromo-1,3-benzothiazole
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)SC=N2
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromo-1, 3-benzothiazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 214.09
Percent Purity 97%