Learn More
6-Bromohexanoic acid, 98%
Codice prodotto. 10523341 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10523341
Marca: Thermo Scientific Acros 165670250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4224-70-8 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4224-70-8
Formula molecolare C6H11BrO2
Molecular Weight (g/mol) 195.06
InChI Key NVRVNSHHLPQGCU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromocaproic acid, hexanoic acid, 6-bromo, 6-bromo-hexanoic acid, 6-bromo-n-caproic acid, 6-bromo hexanoic acid, epsilon-bromo caproic acid, 6-bromo hexanoicacid, 6bromohexanoic acid, 6-bromo-hexanicacid, 6-bromo-caproic acid
PubChem CID 20210
ChEBI CHEBI:60700
IUPAC Name 6-bromohexanoic acid
SMILES C(CCC(=O)O)CCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Bromohexanoic acid
Punto di fusione 32.0°C to 35.0°C
Colore Orange to White
Punti di ebollizione 165.0°C to 170.0°C (20.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 67°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Br(CH2)5CO2H
Quantità 25 g
Beilstein 02,II,287
Peso formulazione 195.06
Percent Purity 98%
Forma fisica Low Melting Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Bromohexanoic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.