Learn More
6-chloro-1-hexyne, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3212271
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Glass bottle
10297-06-0
C6H9Cl
116.59
MFCD00013697
ZUKOCGMVJUXIJA-UHFFFAOYSA-N
272001
6-chlorohex-1-yne
ClCCCCC#C
10297-06-0
C6H9Cl
116.59
MFCD00013697
ZUKOCGMVJUXIJA-UHFFFAOYSA-N
272001
6-chlorohex-1-yne
ClCCCCC#C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 6-Chloro-1-hexyne
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 0.9620g/mL
Punti di ebollizione 131°C
Punto d'infiammabilità 37°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH∽C(CH2)4Cl
Indice di rifrazione 1.4490 to 1.451
Quantità 5 mL
Gravità specifica 0.962
Sinonimo 6-chloro-1-hexyne, 5-hexynechloride, 1-hexyne,6-chloro, 1-hexyne, 6-chloro, 5-hexynyl chloride, 1-chloro-5-hexyne, 6-chloro-hex-1-yne, acmc-1boe0, zukocgmvjuxija-uhfffaoysa
Peso formulazione 116.59
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Chloro-1-hexyne
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.