Learn More
6-chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 6-chloroimidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Formula lineare | C6H5CH2CH2NCS |
Quantità | 1 g |
Sinonimo | 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole, 6-chloroimidazole 2,1-b 1,3 thiazole, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3-thiazoline, chloroimidazobthiazole, acmc-1cip3, 6-chloro-imidazo 2,1-b thiazole, imidazo 2,1-b thiazole,6-chloro, imidazo 2,1-b thiazole, 6-chloro, 6-chloro-4h-imidazo 2,1-b thiazole |
Peso formulazione | 158.61 |
Percent Purity | 97% |