Learn More
6-Ethynylquinoxaline, ≥97%, Thermo Scientific™
173.00€ - 448.00€
Identificatori chimici
CAS 442517-33-1
Formula molecolare C10H6N2
Molecular Weight (g/mol) 154.172
Numero MDL MFCD08435845
InChI Key QSYDWUWZZBZOCD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18525704
IUPAC Name 6-ethynylquinoxaline
SMILES C#CC1=CC2=NC=CN=C2C=C1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10453295
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Maybridge
CC11747CB
250 mg Amber Glass Bottle
173.00€
250mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10644575
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Maybridge
CC11747DA
1 g Amber Glass Bottle
448.00€
1g
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Identificatori chimici
442517-33-1
154.172
QSYDWUWZZBZOCD-UHFFFAOYSA-N
6-ethynylquinoxaline
C10H6N2
MFCD08435845
18525704
C#CC1=CC2=NC=CN=C2C=C1
Specifica
6-Ethynylquinoxaline
96.5
97%
MFCD08435845
QSYDWUWZZBZOCD-UHFFFAOYSA-N
6-ethynylquinoxaline
18525704
97%
442517-33-1
100.0
C10H6N2
quinoxaline, 6-ethynyl, quinoxaline,6-ethynyl, quinoxalin-6-yl acetylene
C#CC1=CC2=NC=CN=C2C=C1
154.172
154.17
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement:
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
Harmful if swallowed.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning