Learn More
6-Hydroxycaproic acid, 95%
Codice prodotto. 10525681 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10525681
Marca: Thermo Scientific Acros 342240050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1191-25-9 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1191-25-9
Formula molecolare C6H12O3
Molecular Weight (g/mol) 132.16
Numero MDL MFCD00046560
InChI Key IWHLYPDWHHPVAA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-hydroxycaproic acid, 6-hydroxyhexanoate, hexanoic acid, 6-hydroxy, 6-hydroxy caproic acid, 6-hydroxy-hexanoic acid, epsilon-hydroxycaproic acid, 5-carboxypentanol, unii-3y3ox37nm8, 6-hydroxycaproicacid,pract.,containslactone, 6-hydroxy-caproic acid
PubChem CID 14490
ChEBI CHEBI:17869
IUPAC Name 6-hydroxyhexanoic acid
SMILES C(CCC(=O)O)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Hydroxycaproic acid
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 38.0°C to 40.0°C
Colore White
Densità 0.9810g/mL
Punti di ebollizione 113.0°C to 116.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare OH(CH2)5COOH
Indice di rifrazione 1.44
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.981
Peso formulazione 132.16
Percent Purity 95%
Forma fisica Low Melting Crystalline Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Hydroxycaproic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.