Learn More
6-Morpholinopyridine-2-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10235754
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10235754
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC38304CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 857283-88-6
Formula molecolare C10H12N2O2
Molecular Weight (g/mol) 192.22
Numero MDL MFCD08271893
InChI Key PWJWHXJUKOZOGB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18525735
IUPAC Name 6-morpholin-4-ylpyridine-2-carbaldehyde
SMILES O=CC1=NC(=CC=C1)N1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Morpholinopyridine-2-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 6-morpholinopicolinaldehyde, 6-morpholinopyridine-2-carbaldehyde, 6-morpholin-4-yl pyridine-2-carbaldehyde, 6-morpholin-4-yl pyridine-2-carboxaldehyde, 4-6-formylpyridin-2-yl morpholine, 2-pyridinecarboxaldehyde,6-4-morpholinyl, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-4-morpholinyl, 6-morpholin-4-yl-pyridine-2-carbaldehyde, 6-morpholin-4-yl-pyridine-2-carboxaldehyde, 6-morpholin-4-yl pyridine-2-carboxaldehyd
Peso formulazione 192.22
Percent Purity 97%