Learn More
Thermo Scientific™ Adattatori per rotore a 6 posizioni ad angolo fisso Highconic™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo di provetta:
16 mL Tube
Conical
Conical Falcon
Microtube
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Requires
Per l'adattatore conico da 50 ml 75-007-556 sono necessari tappetini in gomma (forniti con i cestelli). Per l'impiego degli adattatori di tutti gli altri formati, rimuovere i tappetini in gomma.
Adattatori per rotore a 6 posizioni ad angolo fisso Highconic
- The adapters accommodate round- or conical-bottom tubes and microtubes.
- Rotor adaptors work with HiGhConic™ fixed angle rotors
- Fits tube sizes up to 50mL
Order Info
Adattatori in vendita singolarmente; ordinare la quantità appropriata per il rotore.
Specifica
Specifica
| Tipo | Rotor Adapter |
| Tipo di provetta | 16 mL Tube |
| Capacità | 1 x 16 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | HiGhConic™ fixed angle rotor |