Learn More
Thermo Scientific™ Adattatori per rotore a 6 posizioni ad angolo fisso Highconic™
Codice prodotto. 10107881 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo di provetta:
16 mL Tube
Conical
Conical Falcon
Microtube
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10107881
Marca: Thermo Scientific™ 76002905
Requires
Per l'adattatore conico da 50 ml 75-007-556 sono necessari tappetini in gomma (forniti con i cestelli). Per l'impiego degli adattatori di tutti gli altri formati, rimuovere i tappetini in gomma.
Compatibili con provette fino a 50 ml
Adattatori per rotore a 6 posizioni ad angolo fisso Highconic
The adapters accommodate round- or conical-bottom tubes and microtubes.
Order Info
Adattatori in vendita singolarmente; ordinare la quantità appropriata per il rotore.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di provetta Microtube
Da utilizzare con (apparecchiatura) HiGhConic™ fixed angle rotor
Dimensioni provetta 1.5 mL