Learn More
Thermo Scientific™ Adattatori per rotore a 6 posizioni ad angolo fisso Highconic™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo di provetta:
16 mL Tube
Conical
Conical Falcon
Microtube
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Requires
Per l'adattatore conico da 50 ml 75-007-556 sono necessari tappetini in gomma (forniti con i cestelli). Per l'impiego degli adattatori di tutti gli altri formati, rimuovere i tappetini in gomma.
Adattatori per rotore a 6 posizioni ad angolo fisso Highconic
Gli adattatori consentono di inserire provette e microprovette con fondo rotondo o conico.
Order Info
Adattatori in vendita singolarmente; ordinare la quantità appropriata per il rotore.
Specifica
Specifica
| Tipo | Rotor Adapter |
| Tipo di provetta | Conical |
| Capacità | 50 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rotore ad angolo fisso HiGhConic™ |
| Dimensioni provetta | 50 mL |