Learn More
Ohaus™ 6 x Centrifuge Tube Adapters, Open Bottom, Frontier™ Fixed Angle Rotors
Facilitate centrifugation of tubes smaller than the original, provided carrier space for an array of Frontier™ fixed angle rotors.
51.25€ - 97.40€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Frontier Fixed-Angle Rotors |
---|---|
No. of Places | 1 |
N. per confezione | 6 |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15836632
|
Ohaus™
30130884 |
0.2/0.4 mL |
51.25€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15846632
|
Ohaus™
30130885 |
0.5 mL |
51.25€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15856632
|
Ohaus™
30130886 |
1.5/2.0 mL |
97.40€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Accommodates centrifuge tubes that are smaller than the space provided in the rotor carrier
- Flat-, open-bottom carrier.
- Suitable for use in the following Frontier™ rotors:
- R-A30x2/13MS
- R-A24x2/15MS
- R-A24x2/15M
- R-A12x2/18MI
- R-A24x2/16MI
- R-A30x2/14MIS
- R-A44x2/16MI
- R-A24x2/16MIS
Specifica
Frontier Fixed-Angle Rotors | |
1 | |
6 |
Titolo del prodotto
Ohaus™ 6 x Centrifuge Tube Adapters, Open Bottom, Frontier™ Fixed Angle Rotors