Learn More
600 mOsm/kg Osmolality Standard, Reagecon
BIOPHARMA
Used to calibrate, control or validate osmometers
Marca:  Reagecon RE-OSM-600
Codice prodotto. 16339221
  • 176.00€ / 60mL
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured in compliance with European, United States and Chinese Pharmacopoeia guidelines
  • Tested by ISO 17025 accredited test method
  • ISO 17025 accreditation for calibration of laboratory balances
  • Prepared gravimetrically on weight/weight basis
Specifica
Specifica
Amber glass ampoule
Osmolality Standard
Calibration, Control or Validate Osmometer
12 x 5 mL
Osmometer