Learn More
3M™ Respiratore riutilizzabile con semimaschera in elastomero termoplastico
Codice prodotto. 11753353
Click to view available options
:
Size: Medium; Color: Grey
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Codice prodotto. 11753353
Marca: 3M™ 7000146847
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Half-face mask respirators 6000 Series are economical, low-maintenance, and extremely lightweight. Probed reusable respirator assembly 6000Q series are used for quantitative fit purposes only.
  • Reusable half masks are economical, low-maintenance, simple-to-handle, and extremely lightweight
  • Used with 3M™ Supplied Air Systems
  • Bayonet Connection System allows connection to a broad range of twin lightweight filters to protect against gases, vapors, and particulates
  • Twin filter design provides lower breathing resistance
  • Probed reusable respirator assembly 6000 Series used for quantitative fit testing (17-987-3A & -3B)
Compliance
NIOSH approved under 42 CFR 84 standard for use against a variety of respiratory hazards when used as designed with appropriate cartridges and filters; in Canada, CSA standard Z94.4 and applicable local government requirements must be met for approval.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Gray
Materiale Elastomero termoplastico
Product Type Respiratore con semimaschera facciale
Da utilizzare con (applicazione) Per la protezione da particolato e da un'ampia gamma di gas e vapori
Modello K6200
Tipo di sospensione 4-point