Learn More
(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11956701
(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11956701
1 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 11956701
Marca: Thermo Scientific Acros 440610010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 156311-83-0
Formula molecolare C17H27F6N7OP2
Molecular Weight (g/mol) 521.39
Numero MDL MFCD03703417
InChI Key CBZAHNDHLWAZQC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyaop, 3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl oxy tri pyrrolidin-1-yl phosphonium hexafluorophosphate v, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 3-hydroxy-3h-1,2,3-triazolo 4,5-b pyridinato-o tri-1-pyrrolidinylphosphonium hexafluorophosphate, pyaop reagent, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tripyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxy-tris-pyrrolidino phosphonium hexafluorophosphate, pubchem12746, ksc491e1hVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 11038641
IUPAC Name tripyrrolidin-1-yl(triazolo[4,5-b]pyridin-3-yloxy)phosphanium;hexafluorophosphate
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(C1)[P+](ON1N=NC2=CC=CN=C12)(N1CCCC1)N1CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico (7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 153°C to 155°C
Colore White
Analisi elementare 38.18 to 40.14% C, 18.33 to 19.28% N
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 521.39
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto344689 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/09/2024 Catalog Number440610010,440610050
Numero di lotto343470 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/01/2023 Catalog Number440610010,440610050
Numero di lotto344467 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/01/2023 Catalog Number440610010,440610050
Numero di lotto344281 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/12/2022 Catalog Number440610010,440610050
Numero di lotto344689 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/09/2021 Catalog Number
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • PyAOP
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 98%, Thermo Scientific Chemicals >