Learn More
7-Methoxy-2-tetralone, 95%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 7-Methoxy-2-tetralone |
CAS min. % | 94.0 |
CAS max % | 100.0 |
Colore | Yellow to Orange |
Densità | 1.1300g/mL |
Punti di ebollizione | 124°C to 126°C (1.5 mmHg) |
Punto d'infiammabilità | >110°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 94% min. (GC) |
Imballaggio | Glass bottle |