Learn More
7-Methoxyindole, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Glass bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 7-Methoxyindole |
CAS | 3189-22-8 |
CAS min. % | 96.0 |
CAS max % | 100.0 |
Colore | Brown to Yellow |
Densità | 1.1260g/mL |
Punti di ebollizione | 166°C (27.0 mmHg) |
Punto d'infiammabilità | 113°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identificativo prodotto
- 7-Methoxyindole
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.