Learn More
Alfa Aesar™ 7-Methyl-4-indanol, 97%
Codice prodotto. 11439876
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
Applications
7-Methyl-4-indanol is used as an intermediate in synthetic chemistry.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16400-13-8
Formula molecolare C10H12O
Molecular Weight (g/mol) 148.21
Numero MDL MFCD00173675
InChI Key XHMLXYGITDAGDN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 7-methylindan-4-ol, 4-hydroxy-7-methylindane, 1h-inden-4-ol,2,3-dihydro-7-methyl, 7-methyl-4-indanol, acmc-20amgr, 7-methyl-indan-4-ol
PubChem CID 85398
IUPAC Name 7-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-ol
SMILES CC1=CC=C(O)C2=C1CCC2
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Methyl-4-indanol
Punto di fusione 80°C to 82°C
Quantità 2.5 g
Peso formulazione 148.21
Percent Purity 97%