Learn More
Hamilton™ Siringhe Microliter™ serie 700: Terminale N
Codice prodotto. 10020332
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μl
10 μl
25 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Stile del punto dell'ago:
3
Appuntita, smussata, curva, non carotante
Cono
Smussato
Diametro (sistema metrico) interno ago:
0.13 mm
0.15 mm
0.41 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno:
0.47 mm
0.483 mm
0.72 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10020332
Marca: Hamilton™ 87919
Siringa originale Hamilton assemblata a mano.
  • Original hand-fitted Hamilton syringe
  • Ideal for dispensing volumes from 0.5 µL up to 500 µL
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Calibro dell'ago Misura 26s
Diametro (sistema imperiale) interno 0.014 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.005 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.13 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.260 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.260 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.343 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 6.60 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.483 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per la dispensazione di volumi ridotti per ottenere la massima precisione e accuratezza
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 51 mm
Product Type Siringa Microliter™
Pressione max 2000 psi
Modello 75
Numero dei punti dell'ago 3
Volume (sistema metrico) 5 μl
Stile del punto dell'ago 3