Learn More
Hamilton™ Siringhe Microliter™ serie 700: Terminale N
Codice prodotto. 10054414
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μl
10 μl
25 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Stile del punto dell'ago:
3
Appuntita, smussata, curva, non carotante
Cono
Smussato
Diametro (sistema metrico) interno ago:
0.13 mm
0.15 mm
0.41 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno:
0.47 mm
0.483 mm
0.72 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10054414
Marca: Hamilton™ 80839
Siringa originale Hamilton assemblata a mano.
  • Original hand-fitted Hamilton syringe
  • Ideal for dispensing volumes from 0.5 µL up to 500 µL
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Stainless Steel (Plunger)
Calibro dell'ago Misura 22
Diametro (sistema imperiale) interno 0.135 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.0161 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.41 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.0283 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.305 in.
Diametro (sistema metrico) interno 3.26 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 7.75 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.72 mm
Da utilizzare con (applicazione) For dispensing low volumes to achieve the highest level of accuracy and precision possible
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 51 mm
Product Type Siringa Microliter™
Pressione max 1000 psi
Temperatura max (sistema imperiale) 122°F
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 750
Numero dei punti dell'ago 5
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 500 μl
Stile del punto dell'ago Cono
Tipo di collegamento Cemented