Learn More
Hamilton™ Siringhe Microliter™ serie 700: Terminale N
Siringa originale Hamilton assemblata a mano.
Marca: Hamilton™ 80383
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Original hand-fitted Hamilton syringe
- Ideal for dispensing volumes from 0.5 µL up to 500 µL
- A variety of different terminations and needle options are available in this series
Specifica
Not Autoclavable | |
Misura 26s | |
0.005 in. | |
0.0283 in. | |
0.485 mm | |
0.72 mm | |
2 in. | |
51 mm | |
2000 psi | |
50 °C | |
701 | |
Confezioni singole | |
Smussato |
Stainless Steel (Plunger) | |
0.019 in. | |
0.13 mm | |
0.305 in. | |
7.75 mm | |
Per la dispensazione di volumi ridotti per ottenere la massima precisione e accuratezza | |
2 in. | |
Siringa Microliter™ | |
122°F | |
50°F | |
3 | |
10 μl | |
Cementato |