Learn More
Hamilton™ Siringhe Microliter™ serie 700: Terminale N
Codice prodotto. 10778541
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μl
10 μl
25 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Stile del punto dell'ago:
3
Appuntita, smussata, curva, non carotante
Cono
Smussato
Diametro (sistema metrico) interno ago:
0.13 mm
0.15 mm
0.41 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno:
0.47 mm
0.483 mm
0.72 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10778541
Marca: Hamilton™ 80465
Edge
Siringa originale Hamilton assemblata a mano.
  • Original hand-fitted Hamilton syringe
  • Ideal for dispensing volumes from 0.5 µL up to 500 µL
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Stainless Steel (Plunger)
Calibro dell'ago Misura 22s
Diametro (sistema imperiale) interno 0.029 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.0059 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.15 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.0283 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.305 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.729 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 7.75 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.72 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per la dispensazione di volumi ridotti per ottenere la massima precisione e accuratezza
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 51 mm
Product Type Siringa Microliter™
Pressione max 2000 psi
Temperatura max (sistema imperiale) 122°F
Temperatura max (sistema metrico) 50 °C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 702
Numero dei punti dell'ago 3
Quantità Confezioni singole
Volume (sistema metrico) 25 μl
Stile del punto dell'ago Smussato
Tipo di collegamento Cementato