Learn More
Hamilton™ 7000 Series Knurled Hub Syringes
Modified Microliter syringes with a plunger-in-needle design.
Marca:  Hamilton™ 80108
Codice prodotto. 10231432
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • The only zero dead volume syringe available
  • Fine gauge tungsten plunger wire extends to the tip of the needle
  • Ensures that all solvent is expelled
Specifica
Specifica
Autoclavable
0.145 mm
0.51 mm
413.7 bar
7001
1 μL
Knurled Hub
25 G
7.82 mm
Syringe Needle
50°C
1/Pk.
Custom