Learn More
Hamilton™ 7000 Series Syringe Cleaner
Designed to clean 7000 series Microliter syringes with heat
240.00€ - 1200.00€
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) | 6 in. |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 15.24 cm |
Product Type | Syringe Cleaner |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Clean 7000 Series Microliter Syringes |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11590282
|
Hamilton™
76610 |
120V |
240.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10047842
|
Hamilton™
76615 |
240V |
1200.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Heat removes any contaminant solvent from needle preventing cross contamination
- Vacuum source may be added to remove suspected residuals
- Microliter and Gastight syringes may also be cleaned when voltage rheostat is added to reduce chamber temperature
Specifica
6 in. | |
15.24 cm | |
Syringe Cleaner | |
Clean 7000 Series Microliter Syringes |