Learn More
3M™ Semimaschera riutilizzabile
Caratteristiche all'avanguardia per un comfort insuperabile. Il respiratore a semimaschera riutilizzabile 3M utilizza un sistema di attacco a baionetta per due filtri leggeri come protezione da gas, vapori e particolati.
Marca: 3M™ 7000104178
34.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Allerta:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Requires : Compatible cartridges and/or filters. Accommodates 3M 7093 and Series 2000 filters and Series 6000 cartridges.
Descrizione
- Durable, reusable and heat-resistant mask is made of advanced silicone material.
- Unique adjustment design helps reduce tension and pressure points on the face.
- Cool Flow™ exhalation valve opens easier, lowering exhalation breathing resistance, reducing heat and moisture buildup.
- Easily adjusted, dual-mode head harness gives option of wearing in traditional or drop-down mode.
- Ideal choice for welding applications.
- Color-coded sizes for easy identification.
- 3M Catalog# 7501, 3M Catalog# 7502, 3M Catalog# 7503
Certifications
Approvato da NIOSH ai sensi della 42CFR84 per contrastare una serie di rischi respiratori, se utilizzato come progettato con opportune cartucce e filtri.
Specifica
NIOSH 42 CFR Part 84 | |
A baionetta | |
Silicone | |
Large | |
Assemblaggio, pulizia, demolizione, manutenzione di impianti, smerigliatura, funzionamento macchine, verniciatura, bonifica, sabbiatura, saldatura | |
7503 |
NIOSH 42 CFR Part 84 | |
Blue | |
Respiratore con semimaschera facciale | |
Silicone | |
Cartuccia serie 6000, filtro serie 2000, 2200, 7000 o 5000 o sistema Dual Airline | |
4-point |