Learn More
3M™ Semimaschera riutilizzabile
Caratteristiche all'avanguardia per un comfort insuperabile. Il respiratore a semimaschera riutilizzabile 3M utilizza un sistema di attacco a baionetta per due filtri leggeri come protezione da gas, vapori e particolati.
59.80€ - 59.95€
Specifica
Certifications (NIOSH) | NIOSH 42 CFR Part 84 |
---|---|
Tipo di collegamento | A baionetta |
Colore | Blue |
Materiale | Silicone |
Product Type | Respiratore con semimaschera facciale |
Allerta:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Codice del prodotto | Marca | Modello | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11793373
|
3M™
7000104176 |
7501 | Small |
59.95€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10769155
|
3M™
7000104178 |
7503 | Large |
59.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
La robusta maschera, riutilizzabile e termoresistente è realizzata in materiale siliconico avanzato che offre una maggiore morbidezza sul viso, mentre il particolare design di regolazione contribuisce a ridurre la tensione e i punti di pressione sul viso.
- La valvola di espirazione Cool Flow™ si apre più facilmente, abbassando la resistenza respiratoria dell'esalazione, riducendo il calore e l'accumulo di umidità nella maschera
- La cinghia per la testa a doppia modalità facilmente regolabile consente di indossare il respiratore in modalità tradizionale o verso il basso
- L'attacco non si riscalda come gli attacchi in metallo, quindi la 7500 è una scelta eccellente per applicazioni di saldatura
- Taglie con codifica a colori per una facile identificazione
Questi prodotti per la sicurezza devono essere utilizzati in conformità alla normative OSHA e alle istruzioni, alle avvertenze e alle limitazioni per l'utente fornite con ciascuno di essi. Un utilizzo errato potrebbe causare malattie o morte.
Certifications
Approvato da NIOSH ai sensi della 42CFR84 per contrastare una serie di rischi respiratori, se utilizzato come progettato con opportune cartucce e filtri.
Specifica
NIOSH 42 CFR Part 84 | |
Blue | |
Respiratore con semimaschera facciale | |
Cartuccia serie 6000, filtro serie 2000, 2200, 7000 o 5000 o sistema Dual Airline |
A baionetta | |
Silicone | |
Silicone | |
4-point |