Learn More
Brady™ Nastri stampante a trasferimento termico serie 7950
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Nero
Dimensioni (L x P):
300 m x 60 mm
70 m x 110 mm
70 m x 35 mm
70 m x 65 mm
70 m x 85 mm
Diametro (sistema metrico):
12.7 mm I.D.
25.4 mm I.D.
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
Descrizione
7950 Series Thermal Transfer Printer Ribbons
- Wax/resin formulation
- Ink side out ribbon
Specifica
Specifica
| Product Type | Nastro stampante a trasferimento termico |
| Colore | Nero |
| Lunghezza (sistema metrico) | 70 m |
| Diametro (sistema metrico) | 12.7 mm I.D. |
| Dimensioni (L x P) | 70 m x 85 mm |
| Descrizione | Black 7950 Series Thermal Transfer Printer Ribbon |
| Lati stampabili | Ink side out |
| Alternate Part Number | R7950-85X70/O |