Learn More
MP Biomedicals™ 7X™ Laboratory Detergents
Safe, effective cleaning solutions for glass and plastic labware
104.00€ - 1605.00€
Specifica
Forma Liquid
pH 6 to 7.5
Concentrazione 7X
Content And Storage 15°C to 30°C
Da utilizzare con (applicazione) Use on Glass, Plastic, benchtop equipment and tubing
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Volume (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
11459575
Vedere i documenti Dettagli della promozione
MP Biomedicals™
097667093
1 gal.
104.00€
Pezzo
12740748
Vedere i documenti
MP Biomedicals™
097667094
1 gal. N/A
11479575
Vedere i documenti
MP Biomedicals™
097667095
5 gal.
192.00€
Pezzo
11489575
Vedere i documenti
MP Biomedicals™
097667098
55 gal. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17194175
Vedere i documenti
MP Biomedicals™
097667098
55 gal.
1605.00€
208.19L
Descrizione
Descrizione
7X cleaning solutions are ideal for glass and plastic labware. 7X products contain powerful sequestering reagents to prevent deposits that could harm equipment or critical experimental work, and they will not etch delicate glassware or plastic labware. The environmentally friendly, phosphate-free ES formulation is completely soluble in water at any concentration and drains completely from glassware in seconds.
7X Laboratory Detergents
  • For manual washing, phosphate-free
  • Comprised of concentrated liquids with an anionic-surface active agent and special solvents—compatible with alkalis and acids
  • A 5% solution in distilled water has a 6 to 9pH range with alkaline salts added as builders
7X-O-Matic™ Automatic Washer Detergents
  • For automatic or mechanical washers—effective in temperatures from ambient to 85°C (185°F)
  • Highly concentrated, stabilized, and buffered solution with a unique non-ionic surfactant that is stable to acids and bases, phosphate-free
  • Contain a powerful wetting agent to clean microscopic crevices not normally accessible to ordinary detergents
  • A 1% solution in distilled water has a 9 to 11pH range
Specifica
Specifica
Liquid
7X
Use on Glass, Plastic, benchtop equipment and tubing
6 to 7.5
15°C to 30°C
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 7X Cleaning solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt