Learn More
Cytiva Whatman™ 8-Channel Filter Plates
For use with Agilent 850-DS dissolution sampling station
Marca:  Cytiva 7707-3100
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.71000kg
Codice prodotto. 15225928
  • 680.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 08-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 0.45μm membrane pore size
  • Available in PTFE, Nylon, PES, and GMF filter media
  • Disposable
Automated dissolution testing
Specifica
Specifica
Agilent 850-DS Dissolution Sampling Station
Nylon
0.45 μm
Automated dissolution testing