Learn More
80% Ethanol, Molecular Biology Grade, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 16622284
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
4 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Poly Bottle
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Ready made ethanol/water blend prequalified for molecular biology research applications.
  • 80% ethanol and water blend
  • DNase-, RNase-, and protease-free
  • Ready made ethanol/water blend
  • Pre-qualified for molecular biology research applications
  • Suitable for the purification and precipitation of nucleic acids (DNA and RNA) and proteins
  • Tested for use with Applied Biosystems™ MagMAX™ kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-17-5, 7732-18-5
Formula molecolare C2H6O
Molecular Weight (g/mol) 46.07
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name ethanol
SMILES CCO
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl Alcohol
Colore Clear, Colorless Liquid
Quantità 4 L
Imballaggio Poly Bottle
Intervallo percentuale saggio 78% to 82%
Residuo dopo l'evaporazione 0.001% Maximum
Percent Purity 80%
Grado Molecular Biology
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 80% Ethanol, Molecular Biology Grade
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use.