Learn More
80% Ethanol, Molecular Biology Grade, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
4 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Poly Bottle
Descrizione
- 80% ethanol and water blend
- DNase-, RNase-, and protease-free
- Ready made ethanol/water blend
- Pre-qualified for molecular biology research applications
- Suitable for the purification and precipitation of nucleic acids (DNA and RNA) and proteins
- Tested for use with Applied Biosystems™ MagMAX™ kits
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Ethyl Alcohol |
Colore | Clear, Colorless Liquid |
Quantità | 2.5 L |
Imballaggio | Glass Bottle |
Intervallo percentuale saggio | 78% to 82% |
Residuo dopo l'evaporazione | 0.001% Maximum |
Percent Purity | 80% |
Grado | Molecular Biology |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 80% Ethanol, for Molecular Biology, Duty Free
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use.