Learn More
Thermo Scientific™ 8000 Series Silica Particle Size Standards
Provide greater durability and chemical stability when using solvents with these monodisperse silica microspheres used in instrument calibration and as spacers.
269.00€ - 505.00€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Da utilizzare con (applicazione) | Distribuzione dimensionale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Da utilizzare con (applicazione) | Distribuzione dimensionale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11884143
|
Thermo Scientific™
8070 |
0.7 μm | Instrument Calibration | s = 0.03µm, 4.1% CV |
269.00€
15mL |
Spedizione stimata: 13-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11894143
|
Thermo Scientific™
8100 |
1 μm | Flow Cytometry Calibration and Alignment | s = 0.02µm, 2.0% CV |
505.00€
15mL |
Spedizione stimata: 13-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11884153
|
Thermo Scientific™
8150 |
1.5 μm | Flow Cytometry Calibration and Alignment | s = 0.04µm, 2.5% CV |
307.00€
15mL |
Spedizione stimata: 13-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11503153
|
Thermo Scientific™
8100 |
1 μm | Flow Cytometry Calibration and Alignment | s = 0.02µm, 2.0% CV |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11874143
|
Thermo Scientific™
8050 |
0.49μm ± 0.02μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Provide greater durability and chemical stability when using solvents with Thermo Scientific™ 8000 Series Silica Particle Size Standards, monodisperse silica microspheres used in instrument calibration and as spacers. Standards are calibrated and certified with NIST™ traceable mean diameters and are suitable for a wide variety of particle measurement applications.
Features:
- Standards are designed for applications requiring monodisperse inorganic spheres.
- Opaque spheres provide more contrast than polymer particles in optical and electron beams; like glass, silica has a much higher density that polystyrene.
Specifica
Silica Particle Size Standard |