Learn More
Thermo Scientific™ 81-Well Cryogenic Storage Racks with Lid
Hold eight-one 1.5 or 2.0mL cryogenic storage vials with this stackable cryogenic storage rack with lid.
Marca:  Thermo Scientific™ 8820
309.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23291" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.01000kg
Codice prodotto. 10781592
  • 332.00€ / pezzi 20
Spedizione stimata: 18-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Hold eighty-one 1.5 or 2.0mL cryogenic storage vials with the Thermo Scientific™ 81-Well Cryogenic Storage Rack with Lid. Available in several colors with transparent tinted lid that protects samples from dust and debris and permits stacking.
  • Molded with alphanumeric grid for easy tube identification
  • Lid protects samples and allows racks to be stacked
Specifica
Specifica
Arancione fosforescente
Provette da 1.5 ml
Polipropilene
Rack di conservazione criogenica a 81 pozzetti con coperchio