Learn More
Fisherbrand™ 8mm Aluminum Crimp Seal, Silver, Center hole, Assembled septum
Descrizione
- Aluminum crimp seals with prefitted septa
- Provide a secure leak-resistant seal
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
Specifica
Silicone/PTFE | |
Red, White | |
Aluminum | |
GC, HPLC | |
1.3 mm |
4 mm | |
8 mm | |
Yes | |
100 | |
Crimp Cap |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche