Learn More
Fisherbrand™ 8mm Aluminum Crimp Seal, Silver, Center hole, Assembled septum
Provide a secure leak-resistant seal.
87.70€ - 381.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Materiale Aluminum
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Quantità 100
Visualizza altre specifiche
Prodotti 9
Codice del prodotto Marca Colore Material (Liner) Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Material (Liner) Spessore (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11898961
Vedere i documenti
Fisherbrand™
08 03 0165
Cream, Red Silicone/PTFE 1.5 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11818981
Vedere i documenti
Fisherbrand™
08 03 2042
Beige, Red Silicone/PTFE 1 mm
119.00€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 29-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11888971
Vedere i documenti
Fisherbrand™
08 03 0599
Blue Transparent, White Silicone/PTFE 1.3 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11722418
Vedere i documenti
Fisherbrand™
08 03 1156
Red, White Silicone/PTFE 1.3 mm
381.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11702418
Vedere i documenti
Fisherbrand™
08 03 0249
Red, White Silicone/PTFE 1.3 mm
273.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11712418
Vedere i documenti
Fisherbrand™
08 03 0113
Red, White Silicone/PTFE 1 mm
373.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11808981
Vedere i documenti
Fisherbrand™
08 03 0884
Dark Blue, White Silicone/PTFE 1.3 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11808971
Vedere i documenti
Fisherbrand™
08 03 0268
Clear Lacquered PTFE Virginal 0.25 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11797557
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
08 03 0451
Red-Orange, Transparent Natural Rubber/TEF 1 mm
102.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Aluminum crimp seals with prefitted septa
  • Provide a secure leak-resistant seal
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
Specifica
Specifica
8 mm
Aluminum
GC, HPLC
100
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ 8mm Aluminum Crimp Seal, Silver, Center hole, Assembled septum